Learn More
Eppendorf™ Flacon de stockage cryogénique
Fournit un codage à 3 niveaux du système SafeCode (code datamatrix, code-barres et écriture claire) pour permettre l’identification sûre des échantillons. Jusqu’à 96 flacons pré-étiquetés sont livrés en rack pré-assemblé et pré-bouchonné (0,5 ml à 4,0 ml) pour les applications de stockage.
Marque: Eppendorf™ 0030079400
1372.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24325" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Codage à 3 niveaux pour une identification sûre des échantillons
- La fonction de correction d’erreurs ECC 200 permet de lire le code en toute sécurité avec jusqu’à 30 % du code endommagé
- Plage de températures : -196°C (phase gazeuse du LN2) à +121°C
- Fabriqués en polypropylène de haute qualité dans une salle blanche de classe VIII pour une pureté d’échantillon optimale
- Pré-bouchonné et rach pré-assemblé pour une manipulation confortable
- Informations complémentaires sur les flacons disponibles sur le site Web d’Eppendorf à des fins de documentation
- Importation directe dans Eppendorf eLABStock et le logiciel eLABJournal pour une manipulation pratique
Spécification
PP | |
0,5 ml | |
Oui | |
2D SafeCode | |
Systèmes de tubes codés Cryobank |
Non stérile | |
96 | |
Oui | |
960 flacons (10 racks de 96 flacons) |