Learn More
Eppendorf™ Flacons de stockage cryogénique, 3D SafeCode
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1,0 mL
1,5 ml
2,0 mL
4,0 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
480 pièces
960 pièces
Description
- Codage à 3 niveaux pour une identification sûre des échantillons
- La fonction de correction d’erreurs ECC 200 permet de lire le code en toute sécurité avec jusqu’à 30 % du code endommagé
- Plage de températures : -196°C (phase gazeuse du LN2) à +121°C
- Fabriqués en polypropylène de haute qualité dans une salle blanche de classe VIII pour une pureté d’échantillon optimale
- Pré-bouchonné et rach pré-assemblé pour une manipulation confortable
- Informations complémentaires sur les flacons disponibles sur le site Web d’Eppendorf à des fins de documentation
- Importation directe dans Eppendorf eLABStock et le logiciel eLABJournal pour une manipulation pratique
Spécification
Spécification
| Matériau | PP |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 4,0 mL |
| Nb par paquet | 48 |
| Exempt de RNase | Oui |
| Exempt de DNase | Oui |
| Code-barres | 2D SafeCode |
| Quantité | 480 flacons (10 racks de 48 flacons) |
| Type | Systèmes de tubes codés Cryobank |