Learn More
Ratiolab™ Boîtes cryogéniques
Combinez ces cryoboîtes avec différents séparateurs pour le stockage à température ultra-basse. Les cryoboîtes en carton Ratiolab™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
Marque: Ratiolab™ 59574
43.04 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Carton résistant aux températures ultra-basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
- Finition hydrofuge
- Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Blanc | |
Rectangulaires | |
81 | |
-80°C | |
133 mm | |
75 mm |
Carton | |
Boîte cryogénique | |
Séparateurs | |
10/boîte | |
133 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ratiolab™ Boîtes cryogéniques > Nombre de puits : 81
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu