Learn More
Fisherbrand™ congélateur à débit contrôlé CRF-1
Ce congélateur à débit contrôlé exempt d’azote liquide et sans cryogène est idéal pour la recherche sur la cryoconservation d’une vaste gamme de matériaux, y compris les embryons, les cellules souches, les cellules de mammifères, les spermatozoïdes, les anticorps, les sections de tissus et les organes de rongeurs.
25667.90€
Spécification
Type congélateur cryogénique
Matériau de la cuve Aluminium
Certifications/Conformité RoHS, CE, UKCA
Modèle Paillasse
Couleur Gris
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Capacité Gamme de températures Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Gamme de températures Prix Quantité et disponibilité  
17245146
Afficher les documents
Fisherbrand™
CRF-1 H00
16 pailles haute sécurité CBS de 0,5 ml -100°C minimum Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
17255146
Afficher les documents
Fisherbrand™
CRF-1 H02
55 x 1.8 mL Cryovials (0.5 mL Max. Fill) -80°C min. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
17275146
Afficher les documents
Fisherbrand™
CRF-1 H07
Plate for 10 x 0.5 mL CBS High Security Straws and 12 x 1.8 mL Cryovials (0.5 mL Max. Fill) -100°C minimum Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
17285146
Afficher les documents
Fisherbrand™
CRF-1 H08
Plate for 12 x 0.3 mL IMV Straws and 12 x 1.8 mL Cryovials (0.5 mL Max. Fill) -100°C minimum Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
17265146
Afficher les documents
Fisherbrand™
CRF-1 H03
Flat Plate for Various Items or Vessels -100°C minimum Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
congélateur cryogénique
RoHS, CE, UKCA
Gris
Automatique
logiciel utilisateur CRF-1
style UE, style UK, style US
50/60 Hz
sans CFC
9,8 kg
Aluminium
Paillasse
3 ans
264 x 367 x 445 mm
2,5 A
100/240 V (alimentation secteur), 24 V CC (alimentation unité)
150 W
21,6 lb
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ congélateur à débit contrôlé CRF-1