Learn More
Fisherbrand™ congélateur à débit contrôlé CRF-1
Code produit. 17265146 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
16 pailles haute sécurité CBS de 0,5 ml
55 cryotubes de 1,8 ml (remplissage max. de 0,5 ml)
Plaque plate pour divers articles ou récipients
Plaque pour 10 pailles haute sécurité CBS de 10,5 ml et 12 cryotubes de 1,8 ml (remplissage max. de 0,5 ml)
Plaque pour 12 pailles IMV de 0,3 ml et 12 cryotubes de 1,8 ml (remplissage max. de 0,5 ml)
Gamme de températures:
-100°C minimum
-80°C min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17265146
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce congélateur à débit contrôlé exempt d’azote liquide et sans cryogène est idéal pour la recherche sur la cryoconservation d’une vaste gamme de matériaux, y compris les embryons, les cellules souches, les cellules de mammifères, les spermatozoïdes, les anticorps, les sections de tissus et les organes de rongeurs.
Contrairement à l’équipement de refroidissement à taux contrôlé à base d’azote liquide classique, le CRF-1 ne présente aucun risque de contamination et peut être utilisé dans les salles blanches et les installations de barrière. Le CRF1 s’adapte parfaitement et tranquillement sur une paillasse et ses performances en termes de viabilité cellulaire après congélation sont comparables ou supérieures aux congélateurs à azote liquide standard. Comme l’alcool n’est pas utilisé, il n’y a pas non plus de risque d’incendie potentiel. Le CRF-1 se refroidit jusqu’à -100°C avec des pailles.
La vitesse de refroidissement du CRF-1 est contrôlée avec précision, garantissant ainsi une exactitude et une reproductibilité dans tout le profil de congélation, en particulier pour la phase importante de nucléation ou d’ensemencement. Ceci garantit une récupération optimale des cellules lors de la décongélation. Le fonctionnement est simple et peut être effectué avec ou sans PC ; les données peuvent être enregistrées via le logiciel PC et les profils de refroidissement sont affichés directement. Différents profils de refroidissement sont disponibles dans un menu déroulant et des profils personnalisés peuvent être écrits.
Le CRF-1 est très polyvalent et peut être utilisé pour la recherche de cryoconservation d’une large gamme d’échantillons dans des cryotubes, des pailles, des sachets, des microplaques et des plaques de blocs à 96 puits Matrix dans les domaines suivants :
  • Recherche sur les embryons transgéniques
  • Recherche sur les cellules souches
  • Échantillons cliniques et de recherche, p. ex. lymphocytes et lignées cellulaires tissulaires dans les cryotubes classiques
  • Diverses cellules de mammifères, dont les cardiomyocytes, les tissus adipeux, le foie et les muscles
  • Cellules souches dérivées du sang de cordon
  • Cellules adhérentes et cellules souches dans des microplaques
  • Suspensions cellulaires dans des puces à ADN numérotées/à codes-barres
  • Intégration robotique : le CRF-1 a également été intégré avec succès dans les systèmes robotiques
  • Convient aux applications en FIV vétérinaire
Principaux avantages et fonctionnalités :
  • Contrôle précis et reproductible des taux de refroidissement et des températures de l’échantillon
  • Facile à utiliser et les échantillons peuvent être nucléés/ensemencés in situ
  • Profils de refroidissement linéaires et non linéaires
  • Coûts de fonctionnement faibles : estimés à 1 % du débit de congélation contrôlé par l’azote liquide
  • La température reste à -100°C à la fin du cycle pour les applications de paille jusqu’à ce que le congélateur soit éteint
  • Alimentation sans interruption (ASI) : cycle complet en cas de panne d’alimentation (fournie en tant qu’accessoire en option)
  • Marquage CE (utilisation en laboratoire)
  • Entretien et étalonnage disponibles
Spécifications :
  • un certain nombre de plaques fixes disponibles (pailles standard, pailles à haute sécurité, cryotubes, sachets de cryocyte et microplaques)
  • Le congélateur peut être exécuté en tant qu’unité préprogrammée autonome ou connectée à un PC de contrôle (ordinateur avec port série et logiciel de contrôle et Windows)
  • logiciel permettant la configuration de profils existants, la création de nouveaux profils client, l’enregistrement de données et la création de rapports (toutes les données sont enregistrées sous une forme chiffrée et lisible par Excel)
  • des profils de refroidissement préréglés standard sont disponibles
  • alimentation électrique de secours : ASI de 750 VA capable de faire fonctionner le congélateur pendant un cycle de 3 heures en cas de coupure de courant électrique
  • Sans soudure ni accumulation de saleté, peut être nettoyé à l’aide de lingettes standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cryogenic Freezer
Gamme de températures -100°C minimum
Matériau de la cuve Aluminium
Certifications/Conformité RoHS, CE, UKCA, RoHS, CE, UKCA
Modèle Paillasse
Couleur Gris
Garantie 3 ans
Dégivrage Automatique
Dimensions (P x l x H) extérieures 264 x 367 x 445 mm
Programmabilité PC CRF-1 User Software
Ampérage 2,5 A
Type de bouchon EU, UK, US
Alimentation électrique 100/240 V (Mains Supply), 24 V DC (Unit Supply)
Fréquence 50/60 Hz
Puissance 150 W
Compresseur CFC-free
Poids (impériale) 21.6 lb.
Poids (métrique) 9.8 kg
Capacité Plaque plate pour divers articles ou récipients