Learn More
Fisherbrand™ congélateur à débit contrôlé CRF-1
Ce congélateur à débit contrôlé exempt d’azote liquide et sans cryogène est idéal pour la recherche sur la cryoconservation d’une vaste gamme de matériaux, y compris les embryons, les cellules souches, les cellules de mammifères, les spermatozoïdes, les anticorps, les sections de tissus et les organes de rongeurs.
Marque:  Fisherbrand™ CRF-1 H08
Code produit. 17285146
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Cryogenic Freezer
Aluminium
Paillasse
3 ans
264 x 367 x 445 mm
2,5 A
100/240 V (Mains Supply), 24 V DC (Unit Supply)
150 W
21.6 lb.
Plate for 12 x 0.3 mL IMV Straws and 12 x 1.8 mL Cryovials (0.5 mL Max. Fill)
-100°C minimum
RoHS, CE, UKCA, RoHS, CE, UKCA
Gris
Automatique
CRF-1 User Software
EU, UK, US
50/60 Hz
CFC-free
9.8 kg
Nom du produit
Fisherbrand™ congélateur à débit contrôlé CRF-1 > CRF-1 Freezer; Holds: Plate for 12 x 0.3 mL IMV Straws and 12 x 1.8 mL Cryovials (0.5 mL Max. Fill); Temperature Range: -100°C Minimum; Certifications/Compliance: RoHS, CE, UKCA; Chamber Material: Aluminum