Learn More
Fisherbrand™ congélateur à débit contrôlé CRF-1
Ce congélateur à débit contrôlé exempt d’azote liquide et sans cryogène est idéal pour la recherche sur la cryoconservation d’une vaste gamme de matériaux, y compris les embryons, les cellules souches, les cellules de mammifères, les spermatozoïdes, les anticorps, les sections de tissus et les organes de rongeurs.
Marque:  Fisherbrand™ CRF-1 H02
Code produit. 17255146
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Cryogenic Freezer
Aluminium
Paillasse
3 ans
264 x 367 x 445 mm
2,5 A
100/240 V (Mains Supply), 24 V DC (Unit Supply)
150 W
21.6 lb.
55 x 1.8 mL Cryovials (0.5 mL Max. Fill)
-80°C min.
RoHS, CE, UKCA, RoHS, CE, UKCA
Gris
Automatique
CRF-1 User Software
EU, UK, US
50/60 Hz
CFC-free
9.8 kg
Nom du produit
Fisherbrand™ congélateur à débit contrôlé CRF-1 > congélateur CRF-1 ; peut contenir : 55 cryotubes de 1,8 ml (remplissage max. de 0,5 ml) ; plage de température : -80°C minimum ; certifications/conformité : RoHS, CE, UKCA ; matériau de la chambre : aluminium ; style : Paillasse