Learn More
Hirschmann™ Lamelles pour microscopie
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Les lamelles Hirschmann Instruments™ pour microscopie sont fabriquées en verre de qualité et sont disponibles dans une gamme de dimensions.
Marque:  Hirschmann™ 8000112
Code produit. 13188159
  • 110.42€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 22-07-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • 0,13 à 0,17 mm d’épaisseur
  • Conforme à la norme DIN 58 884, CE conforme à la norme IVD 98/79 CE
Specifications
Specifications
Lames porte-objet
22 x 60 mm
10 x 100/Paquet
1 (0,13 à 0,16 mm)
DIN 58 884, CE conforme à la norme IVD 98/79 CE
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hirschmann™ Lamelles pour microscopie > Dimensions (L x l) : 22 x 60 mm