Learn More
Hirschmann™ Lamelles pour microscopie
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Les lamelles Hirschmann Instruments™ pour microscopie sont fabriquées en verre de qualité et sont disponibles dans une gamme de dimensions.
Marque:  Hirschmann™ 8000105
Code produit. 10650193
  • 47.95€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 0,13 à 0,17 mm d’épaisseur
  • Conforme aux normes DIN 58 884, CE et IVD 98/79 CE
  • Fournis 1000/boîte
  • Avec le numéro de lot sur l’emballage
Spécification
Spécification
Lames porte-objet
1 (0,13 à 0,16 mm)
24 x 24 mm
CE, DIN 58884, IVD 98/79 CE
Nom du produit
Hirschmann™ Lamelles pour microscopie > Dimensions : 24 x 24 mm (L x l)