Learn More
Thermo Scientific™ Kits MicroTest™
Préserver la viabilité des virus, chlamydiae, mycoplasmes et uréaplasmes pendant le transport et le stockage à long terme grâce à des kits avec milieux et écouvillons traditionnels.
Marque:  Thermo Scientific™ R12550
Code produit. 13285519
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
M4 Tube Kit
Applicateur unique
Culture, flacon cylindrique, cycles de congélation-décongélation, entretien de la culture, ELISA, PCR, technologie de sonde d’ADN
Virus : chlamydiae, uréaplasmes et mycoplasmes
Plastique
Classique
Tube
Bleu
Kit M4
100 kits/boîte
-25°C ou 2°C à 8°C
3 ml
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot990757 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2024 Catalog NumberR12550
Numéro de lot967588 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2024 Catalog NumberR12550
Numéro de lot908438 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2024 Catalog NumberR12550
Numéro de lot890360 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2024 Catalog NumberR12550
Numéro de lot873136 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2024 Catalog NumberR12550
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kits MicroTest™ > Kit M4 ; tube de 3 ml ; 100 kits/boîte.