Learn More
Corning™ Plaques de culture cellulaire à fond plat Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Plaques traitées pour culture tissulaire pour une adhérence des cellules supérieure. Les plaques de culture cellulaire à fond plat Corning™ Costar™ sont idéales pour les tests de diagnostic lorsque l’adhérence des cellules est essentielle.
Marque:  Corning™ 3548
407.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10065370
  • 486.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits, fonds plats
  • Traité pour une fixation optimale des cellules (sauf indication contraire)
  • La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et plus homogène.
  • Les plaques de surface à fixation ultra-basse sont dotées d’une couche d’hydrogel à liaison covalente qui minimise l’adhérence cellulaire, l’absorption des protéines et l’activation cellulaire.
  • La surface traitée pour analyses Corning Osteo est un revêtement cristallin inorganique, créant une surface qui imite les os in vivo, pour la culture et les dosages in vitro de cellules osseuses.
  • Stérile
  • Apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6 x 8
Oui
Plat
Transparent
Polystyrène
Stérile
Plaque multi-puits
48
100/Carton
Emballage individuel
1,13 cm
Transparent
Polystyrène
0,28 ml (puits)
0,95 cm2
Rectangulaires
Culture cellulaire
0,25 ml
Couvercle
1/Paquet
100/Carton
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot34324007 Type de certificatCertificat de qualité Date22/04/2025 Catalog Number3548
Numéro de lot34224017 Type de certificatCertificat de qualité Date22/04/2025 Catalog Number3548
Numéro de lot29224039 Type de certificatCertificat de qualité Date22/04/2025 Catalog Number3548
Numéro de lot29124040 Type de certificatCertificat de qualité Date15/04/2025 Catalog Number3548
Numéro de lot29024025 Type de certificatCertificat de qualité Date05/04/2025 Catalog Number3548
Promotions
Promotions
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Offre Corning Lab Products
    Code promotionnel24073
    Expire2025-04-25
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Plaques de culture cellulaire à fond plat Costar™ > 48 puits ; traitée TC ; 1/boîte ; 100/boîte