Learn More
Corning™ Microplaques en polycarbonate PCR à 96 puits Thermowell™
GREENER_CHOICE
Fabriqués en polycarbonate ultra-fin pour un transfert de chaleur rapide et homogène. Les microplaques PCR en polycarbonate à 96 puits Corning™ Thermowell™ sont idéales pour l’amplification d’ADN par réaction en chaîne par polymérase (PCR).
Marque:  Corning™ 6509
157.63 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10777231
  • 172.49€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Une surface à faible liaison protéique empêche la perte d’échantillons
  • Pour un fonctionnement exempt d’huile, utiliser une bande adhésive en polyéthylène ou en aluminium avec les thermocycleurs à couvercle chauffant ; convient également au tapis d’étanchéité réutilisable en silicone
  • Résiste aux températures jusqu’à 135°C sans se déformer
  • Diverses formes de puits s’adaptent aux thermocycleurs populaires
  • La surface de la plaque DNA-BIND™ permet l’adhérence covalente de l’ADNsb à l’extrémité 5« et l’extrémité 3«
  • non stériles
Certifications
Les plaques en PP sont certifiées exemptes de DNase et de RNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
8 x 12
PCR Microplate, Model P
Polycarbonate
Non stérile
PCR
1/boîte
Transparent
Sans couvercle
Transparent
Système de PCR GeneAmp™ Applied Biosystems 9600b, Barnstead Thermolyne Amplitron II™, Techne™ Cyclogene et Gene E avec bloc 96 x 0,2 ml
96
Rond
25/carton
25/boîte
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Corning™ Microplaques en polycarbonate PCR à 96 puits Thermowell™ > Modèle P