Learn More
Corning™ Microplaques en polycarbonate PCR à 96 puits Thermowell™
Fabriqués en polycarbonate ultra-fin pour un transfert de chaleur rapide et homogène. Les microplaques PCR en polycarbonate à 96 puits Corning™ Thermowell™ sont idéales pour l’amplification d’ADN par réaction en chaîne par polymérase (PCR).
166.30€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polycarbonate |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10777231
|
Corning™
6509 |
PCR | Système de PCR GeneAmp™ Applied Biosystems 9600b, Barnstead Thermolyne Amplitron II™, Techne™ Cyclogene et Gene E avec bloc 96 x 0,2 ml |
166.30€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10130961
|
Corning™
6511 |
PCR | MJ Research PTC-100-96 V, PTC-200 DNA EngineTM, Biometra Uno - ThermoblockerTM, Coy Corporation Temp Cycler II, Corbett Research FTS-960, Hybaid OmniGene witecMicroblock, Quatro BioSystems T-C-40 |
166.30€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Une surface à faible liaison protéique empêche la perte d’échantillons
- Pour un fonctionnement exempt d’huile, utiliser une bande adhésive en polyéthylène ou en aluminium avec les thermocycleurs à couvercle chauffant ; convient également au tapis d’étanchéité réutilisable en silicone
- Résiste aux températures jusqu’à 135°C sans se déformer
- Diverses formes de puits s’adaptent aux thermocycleurs populaires
- La surface de la plaque DNA-BIND™ permet l’adhérence covalente de l’ADNsb à l’extrémité 5« et l’extrémité 3«
- non stériles
Certifications
Les plaques en PP sont certifiées exemptes de DNase et de RNase.
Spécification
Standard | |
8 x 12 | |
Polycarbonate | |
Non stérile | |
PCR | |
1/boîte |
Sans couvercle | |
Transparent | |
96 | |
Rond | |
25/carton | |
Transparent |