Learn More
Corning™ Lames de microscope simples
Prénettoyé, prêt à l’emploi
Marque:  Corning™ 2947-75X25
Code produit. 11353805
  • 380.47€ / 50 pièces
Expédition estimée: 25-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En verre sodocalcique
  • Épaisseur des lames : de 0,9 à 1,10 mm
  • non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25 mm
10
Non stérile
de 0,9 à 1,1 mm
75mm
5
Verre
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Corning™ Lames de microscope simples > 75 x 25 mm