Learn More
Corning™ Sachets de prélèvement
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 L
1 L
5 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Description du film:
EVA
ULDPE
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les sachets de prélèvement Corning sont disponibles en format suspension 2D en différents volumes et types de connecteurs.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Type de tubulure | Tubulure flexible scellable à chaud |
| Description du film | EVA |
| Nbre par carton | 1 de chaque |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Détails du port | Connecteur MPC mâle avec raccord cannelé de 0,25 po, bouchon MPC femelle, connecteur MPC femelle avec raccord cannelé de 0,25 po, prise MPC mâle, site d’injection séparé |
| Quantité | À l’unité |