Learn More
Corning™ Culture cellulaire, Solution saline dans un tampon de phosphate (1X)
Avec faible teneur en endotoxines. Sans calcium ni magnésium.
Marque: Corning™ 21-040-CM
100.29 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
La solution saline tamponnée au phosphate (PBS) est une solution tampon contenant du chlorure de sodium, du phosphate de sodium et, dans certaines formulations, du chlorure de potassium et du phosphate de potassium. Le PBS aide à maintenir un pH constant et est isotonique et non toxique pour les cellules. Cette formulation ne contient pas de calcium ni de magnésium.
Spécification
2° à 30°C | |
6 x 1000 mL | |
7,3 à 7,5 |
1 X | |
Dihydrogénophosphate de potassium 0,144 g/l, chlorure de sodium 9 g/l, phosphate disodique 0,795 g/l | |
Liquide |