missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 5/8 Antibody (C-50), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-47824C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cytokeratin 5/8 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 5/8 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Hamster, Ferret, Sheep, Chicken (Negative), Xenopus (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Spécification
Cytokeratin 5/8 | |
Monoclonal | |
DyLight 650 | |
cell proliferation-inducing protein 46, CK18, CK5, CYK18, DDD, K18, K1CO, K5, Keratin, Keratin 18, Keratin 5, KRT18, krt5, KRT5A, KRTB, type I cytoskeletal 18, type II cytoskeletal 5 | |
Cytoskeletal preparation from HeLa cells | |
0.1 mL | |
Cell Biology, Cellular Markers | |
3852 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 κ |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
C-50 | |
50 mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine | |
Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cytokeratin 5/8 Antibody (C-50), DyLight 650, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, DyLight 650
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu