Learn More
Solution de rinçage ChromaCare™ LC-MS Biologics, Thermo Scientific™
Solution à rincer pour nettoyer les échantillons de sang, de plasma et d’urine du chromatographe.
Marque: Fisher Chemical MB124-1
Description
- Convient au rinçage d’échantillons difficiles à nettoyer tels que le sang, le plasma et l’urine après les tests de vitamine D, d’hormones ou de drogues
- Gagnez du temps en utilisant le mélange en vente libre — préfabriqué pour plus de commodité
- Aide à réduire le transfert des échantillons
- Conditionné dans des flacons en verre ambré de 2,5 L
Spécification
2-Propanol (45%), Acetonitrile (45%), and Acetone (10%) Solution | |
Mobile-phase solvent blend | |
Incolore | |
0.787 g/cm3 | |
1 L | |
Liquide | |
Pass Test (By GC-FID) | |
45 % de 2-propanol :45 % d’acétonitrile :10 % d’acétone |
6 to 7 | |
≤1.0 AU at 210nm, ≤1.0 AU at 220nm | |
67-64-1, 75-05-8 | |
75°C | |
Flacon en verre borosilicaté | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
LC-MS |
Sécurité et traitement
- 45% Isopropyl Alcohol + 45% Acetonitrile + 10% Acetone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile, Isopropyl alcohol, Acetone