Learn More
Corning™ Culture cellulaire, Solution saline dans un tampon de phosphate (1X)
Click to view available options
Quantité:
6 x 1000 mL
Conditionnement:
6 pièces
Description
La solution saline tamponnée au phosphate (PBS) est une solution tampon contenant du chlorure de sodium, du phosphate de sodium et, dans certaines formulations, du chlorure de potassium et du phosphate de potassium. Le PBS aide à maintenir un pH constant et est isotonique et non toxique pour les cellules. Cette formulation ne contient pas de calcium ni de magnésium.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1X |
| pH | 7,3 à 7,5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 6 x 1000 mL |
| Formule | Dihydrogénophosphate de potassium 0,144 g/l, chlorure de sodium 9 g/l, phosphate disodique 0,795 g/l |