Learn More
Corning™ Tamis cellulaires stériles
Isole rapidement les cellules primaires pour obtenir systématiquement une suspension de cellules individuelles uniforme à partir de tissus. Les tamis cellulaires stériles Corning™ sont idéals pour la préparation d’échantillons pour cytométrie en flux et s’utilisent avec des cellules souches et des cellules primaires.
105.00€
Spécification
Matériau en maille | Nylon |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (équipement) | Convient à la plupart des grandes marques de tubes coniques de 50 ml |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions de la maille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions de la maille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15360801
![]() |
Corning™
431750 |
Bleu | Dimension de la maille : 40 μm |
105.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15370801
![]() |
Corning™
431751 |
Blanc | Dimension de la maille : 70 μm |
105.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15380801
![]() |
Corning™
431752 |
Jaune | Dimension de la maille : 100 μm |
105.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Maille de nylon robuste disponible en trois tailles de pores (40, 70 ou 100 μm) pour diverses applications
- Convient à la plupart des grandes marques de tubes coniques de 50 ml
- Le dispositif non cytotoxique est doté de cadres en polypropylène à code couleur
- Zone de préhension pour la manipulation avec forceps
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- À utiliser pour les solutions de pré-filtrage contenant des particules >40 μm et pour le nettoyage des suspensions cellulaires avant la sous-culture, le comptage et l’analyse ou la congélation
- Conditionnement individuel dans des sacs faciles à ouvrir
Pour la préparation de :
- Suspensions cellulaires uniques de cellules sanguines
- Échantillons pour cultures cellulaires primaires et immunogènes
- Cellules primaires à partir de tissus
Spécification
Nylon | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Convient à la plupart des grandes marques de tubes coniques de 50 ml |