Learn More
Contec™ Housse pour tête de serpillère VertiKlean™ Sox
Augmente la durabilité du balai-serpillère VertiKlean lors de son utilisation sur des surfaces abrasives. Les housses pour tête de balai-serpillère Contec™ VertiKlean™ Sox sont disponibles en versions standard, moyenne et large pour s’adapter à toutes les têtes de balai-serpillère VertiKlean.
Marque: Contec™ MVK-QT-SOX
533.55 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Polyester traité en salle blanche
- Prolonge la durée de vie des têtes de balai-serpillère VertiKlean
Spécification
Housse de tête de serpillère | |
Non stérile | |
Moyenne | |
Tête moyenne de serpillère VertiKlean | |
No |
White | |
Non autoclavable | |
Usage unique | |
La housse amovible augmente la durabilité du balai-serpillère VertiKlean lors de son utilisation sur des surfaces abrasives | |
Polyester |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
021703 | Certificat de qualité | 21/09/2024 | MVK-QT-SOX |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
30Heures
20Minutes
22Secondes
8Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %