Learn More
Contec™ Housse pour tête de serpillère VertiKlean™ Sox
Augmente la durabilité du balai-serpillère VertiKlean lors de son utilisation sur des surfaces abrasives. Les housses pour tête de balai-serpillère Contec™ VertiKlean™ Sox sont disponibles en versions standard, moyenne et large pour s’adapter à toutes les têtes de balai-serpillère VertiKlean.
156.00€ - 667.00€
Spécification
Type de produit | Housse de tête de serpillère |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Usage unique |
À utiliser avec (application) | La housse amovible augmente la durabilité du balai-serpillère VertiKlean lors de son utilisation sur des surfaces abrasives |
Code produit | Marque | Dimensions | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11976935
![]() |
Contec™
VK-SOX |
Régulier | Tête standard de serpillère VertiKlean | N/A | ||||||
11966935
![]() ![]() |
Contec™
MVK-QT-SOX |
Moyenne | Tête moyenne de serpillère VertiKlean |
667.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11956935
![]() ![]() |
Contec™
LVK-SOX |
Grande taille | Grande tête de serpillère VertiKlean |
194.00€
32 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Polyester traité en salle blanche
- Prolonge la durée de vie des têtes de balai-serpillère VertiKlean
Spécification
Housse de tête de serpillère | |
Non autoclavable | |
La housse amovible augmente la durabilité du balai-serpillère VertiKlean lors de son utilisation sur des surfaces abrasives |
Non stérile | |
Usage unique | |
Polyester |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Contec™ Housse pour tête de serpillère VertiKlean™ Sox