Learn More
Contec™ Cadres de tête de serpillère à franges plate QuickTask™
BIOPHARMA
Les cadres de tête de balai-serpillère à charnière plate Contec™ QuickTask™ sont durables, légers et exclusivement conçus pour le système de balai-serpillère Contec™ QuickTask™.
Marca:  Contec™ 2749
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11902425
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Disponibles en PP bleu ou en acier inox
  • Autoclavable
  • Compatibles avec la plupart des solutions de désinfectant et solvants courants
  • Le système QuickTask™ comprend diverses têtes de balai-serpillère plates en polyester maillé, polyester/cellulose, microfibre/mousse et microfibre qui s’installent facilement sur un ensemble manche et cadre de tête de balai-serpillère à charnière.
  • Le système QuickTask™ est parfaitement adapté au nettoyage des sols, notamment des sols et grilles perforés des salles blanches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
41 x 11 cm (16 x 4,5 po)
Argent
Autoclavable
Manches de serpillères Contectrade; QuickConnecttrade;
Protection de sonde acier inoxydable
Support de tête d’essoreuse
Non stérile
Reusable
Parfaitement adaptées au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, notamment sur les sols et les grilles perforés des salles blanches.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot21221Z5 Type de certificatCertificat de qualité Date02/03/2023 Catalog Number2749
Numéro de lot10205Z2 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2021 Catalog Number2749
Numéro de lot81022Z6 Type de certificatCertificat de conformité Date04/12/2021 Catalog Number2749
Numéro de lot00210Y2 Type de certificatCertificat de conformité Date03/05/2021 Catalog Number2749
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Contec™ Cadres de tête de serpillère à franges plate QuickTask™ > Supports pour têtes de serpillère à charnière plate Contec™ QuickTask™ ; matériau : acier inox ; dimensions (L x l) : 41 x 11 cm (16 x 4,5 po)
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado