Learn More
Contec™ Lingettes Polynit™ Heatseal
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Utilisez ces lingettes pour toutes les applications ultra-critiques et pour le nettoyage général. Les lingettes Contec™ Polynit Heatseal sont fabriquées à 100 % en maille de polyester texturé Les lingettes sont découpées au laser, permettant de sceller les bords du tissu pour une utilisation complète de la surface de la lingette.
Marque:  Contec™ LWPS0007
872.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24309" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16606044
  • 1185.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 25-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lingettes tricotées texturées 100 % polyester indémaillable avec bords thermosoudés
  • La découpe laser scelle les fibres le long des bords de la lingette et permet d’utiliser 100 % de sa surface
  • Blanchies et conditionnées en salle blanche ISO de classe 4
  • Très faibles niveaux de particules, de fibres et de résidus non volatils
  • Bon taux d’adsorption des solvants
  • Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
Informations sur la commande
Dimensions et formes sur mesure disponibles.Contactez votre représentant du service clients Fisher Scientific pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lingettes thermoscellantes
30,5 cm
30,5 cm
Non autoclavable
Classe ISO 4
30 x 30 cm (12 x 12 in)
1 000 lingettes/Sachet
Stérile
12 in
12 in
Polyester
140 g/m2.
Usage unique
Idéal pour le nettoyage à usage général
2-ply
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot966029-0-0-1 Type de certificatCertificat de qualité Date13/10/2023 Catalog NumberLWPS0007
Numéro de lot962811-0-0-1 Type de certificatCertificat de qualité Date23/06/2023 Catalog NumberLWPS0007
Numéro de lot926303-0-0-1 Type de certificatCertificat de qualité Date24/08/2022 Catalog NumberLWPS0007
Numéro de lot852907-0-0-1 Type de certificatCertificat de conformité Date28/01/2022 Catalog NumberLWPS0007
Numéro de lot851922-0-0-1 Type de certificatCertificat de conformité Date17/10/2021 Catalog NumberLWPS0007
Nom du produit
Contec™ Lingettes Polynit™ Heatseal > Stériles ; Taille : 12 x 12 po. ; Empilées