Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
GREENER_CHOICE
Les Eppendorf Conical Tubes 15 mL et 50 mL peuvent être ouverts et fermés facilement lors de l'utilisation d'une seule main.
Marque:  Eppendorf™ 0030113497
303.50 EUR valable jusqu'au 2025-05-18
Utilisez le code promo "24096" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17660006
  • 340.36€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Codage à 2 niveaux pour une identification sûre des échantillons
  • La fonction de correction d’erreurs ECC 200 permet de lire en toute sécurité des codes endommagés jusqu’à 30 %
  • Plage de températures : -86°C à +121°C
  • Fabriqué en PP de haute qualité pour une pureté d’échantillon optimale
  • Disponible en vente libre pour une manipulation confortable
  • Apyrogène (sans endotoxines), exempt de DNase, de RNase et d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HDPE
50 ml
2D Datamatrix Code (SafeCode)
500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes)
Stérile
Non autoclavable
Conique
30 mm
Conical Tube
Transparent
Polypropylène
500/paquet
500 tubes (20 sachets x 25 tubes)
Oui
Cylindrique
Screw Cap
Oui
Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24096 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24096
    Expire2025-05-16
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 21/04/2025 et 16/05/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Tubes coniques > 50 ml