Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-8 pour humain eBioscience™ Kit, 2e génération
Kit ELISA non revêtu
Marque: Invitrogen™ 88-8086-88
507.30 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Includes:
- Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
- Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
- Étalon.Protéine recombinante pour générer la courbe standard et calibrer les échantillons
- Tampon de revêtement.Tampon de revêtement PBS ELISA 10X
- Diluant de dosageConcentré 5X
- Enzyme de détection.Avidine-HRP prétitrée
- Solution de substrat.Solution de tétraméthylbenzidine (TMB)
- Certificat d’analyse.Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons.
Descripción
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine 8 (IL-8) humaine contient des paires d’anticorps et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de l’IL-8 humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
IL-8 (Interleukine-8) est un acide aminé 72 pro-inflammatoire CXC chimiokine désigné CXCL8, sécrété par les cellules endothéliales et les monocytes, qui agit comme un important chimiotactique pour les neutrophiles ainsi que les cellules T et les basophiles. IL-8, isolé pour la première fois à partir de cellules d’ostéosarcome, contient le motif ELR (séquence d’acides aminés extrémité à extrémité N-terminale Glu-Leu-Arg) et des signaux via les récepteurs CXCR1 et CXCR2. Les études sur le cancer ont démontré un rôle pour l’IL-8 dans l’angiogenèse et la croissance des tumeurs. La nomenclature précédente pour l’IL-8 comprend la protéine activatrice neutrophile 1 (NAP-1), la protéine chimiotactique des granulocytes 1 (GCP-1), le peptide activateur des neutrophiles dérivés de monocyte (MONAP) et la protéine 3 à 10 C.
Especificaciones
P10145 | |
2 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
GMCSF | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
24 h 30 min |
2-250 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
3576 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon de coating : Tampon de revêtement ELISA 10X PBS, Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons., Plaques à 96 puits : Plaques à fond plat Corning Costar (incluses avec les références se terminant par -22 et -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22 and -86) | |
10 x 96 tests | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Interleukine-8, CXCL-8, NAP-I | |
1 h 45 min |
Ofertas especiales
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.