Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules SilTite™
Code produit. 12018049 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12018049
Marque: Thermo Scientific™ 290MF229
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les ferrules Thermo Scientific™ SilTite sont à utiliser avec les connecteurs de colonnes capillaires.
Les ferrules Thermo Scientific™ SilTite sont à utiliser avec les connecteurs de colonnes capillaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ferrule
Description Pour dia. int. de 0,25 mm Capillaire ; boîte de 10
Diamètre (métrique) 0,25 mm
À utiliser avec (équipement) Colonnes GC capillaires en silice fondue
Matériau SilTite Metal
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.