Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 100 mm Box Height
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
175.00€ - 215.00€
Spécification
Hauteur (métrique) | 100 mm (boîte) |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs armoires |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12435830
|
Tenak™
TE24292 |
Boîtes (4) |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15200784
|
Tenak™
TE24302 |
Boîtes (8) |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15220784
|
Tenak™
TE24304 |
Boîtes (12) |
194.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15260774
|
Tenak™
TE24294 |
Boîtes (6) |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15260784
|
Tenak™
TE24312 |
Boîtes (15) |
215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280774
|
Tenak™
TE24296 |
Boîtes (9) |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- In the comfort rack, the cryoboxes are placed in drawers
- Increases the flexibility and reduces the operating weight compared to the rack types
- Measure the inside height and depth of you freezer when choosing the right rack
- Racks can be used with all freezer models
- Constructed of stainless steel
Spécification
100 mm (boîte) | |
Congélateurs armoires | |
Acier inoxydable |