Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 100 mm Box Height
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
Marque:  Tenak™ TE24292
Code produit. 12435830
  • 175.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Dans le rack confort, les cryoboîtes sont placées dans des tiroirs
  • Augmente la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack
  • Mesurer la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur pour choisir le rack approprié
  • Les racks peuvent être utilisés avec tous les modèles de congélateurs
  • Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
100 mm (boîte)
Boîtes (4)
Acier inoxydable
Congélateurs armoires
2 x 2