Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 100 mm Box Height
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
Marque:  Tenak™ TE24304
Code produit. 15220784
  • 194.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Dans le rack confort, les cryoboîtes sont placées dans des tiroirs
  • Augmente la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack
  • Mesurer la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur pour choisir le rack approprié
  • Les racks peuvent être utilisés avec tous les modèles de congélateurs
  • Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
100 mm (boîte)
Congélateurs armoires
3 x 4
562 x 140 x 315 mm
Boîtes (12)