Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 100 mm Box Height
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
Marque: Tenak™ TE24312
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dans le rack confort, les cryoboîtes sont placées dans des tiroirs
- Augmente la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack
- Mesurer la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur pour choisir le rack approprié
- Les racks peuvent être utilisés avec tous les modèles de congélateurs
- Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
100 mm (boîte) | |
Congélateurs armoires | |
3 x 5 |
683 x 140 x 315 mm | |
Boîtes (15) | |
Acier inoxydable |