Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale MultiSUB Midi-Plus, épaisseur 1 mm
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
Marque:  Fisherbrand™ MS15-2-1
Code produit. 11853393
  • 27.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fourni comme standard
  • Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
  • Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
  • Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
  • Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
  • Les peignes à 10, 14, 16, 18, 28 et 30 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Spécification
Blanc
Peigne
1 de chaque
225 μl
Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale MultiSUB Midi-Plus
2 prép., 2 marqueurs
1 mm
225 μl
Vidéos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:24
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:24
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Nom du produit
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale MultiSUB Midi-Plus, épaisseur 1 mm >