Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Brilliance™ Staph 24
Code produit. 12678767
Click to view available options
Description:
Gélose Brilliance Staph 24
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12678767
Marque: Thermo Scientific™ PO1186A
Isolez et dénombrez les staphylocoques à coagulase positive dans des échantillons alimentaires ou cliniques en à peine 24 heures grâce à la gélose sélective et chromogène Thermo Scientific™ Brilliance™ Staph 24..
Isolez et dénombrez les staphylocoques à coagulase positive dans des échantillons alimentaires ou cliniques en à peine 24 heures grâce à la gélose chromogène et sélective Thermo Scientific™ Brilliance™ Staph 24. Les staphylocoques à coagulase positive (CPS) prolifèrent en colonies bleu foncé sur un fond transparent, ce qui rend les résultats beaucoup plus faciles à lire qu’avec les formulations classiques de l’agar Baird-Parker.
Isolez et dénombrez les staphylocoques à coagulase positive dans des échantillons alimentaires ou cliniques en à peine 24 heures grâce à ce milieu de culture sélectif et chromogène qui permet d’accélérer les évaluations en matière de sécurité alimentaire ou de contribuer à un traitement du patient plus rapide.
  • Des résultats deux fois plus vite : 24 heures au lieu des 48 heures nécessaires avec l’agar au jaune d’œuf et à la tellurite Baird-Parker (BP-EYT)
  • Moins de tests de confirmation : des agents sélectifs ont été spécialement conçus pour empêcher la prolifération de la flore à Gram-négatif et d’organismes à Gram-positif non-cibles
  • Test facile à lire : le chromogène est spécifiquement activé par les CPS, ce qui colorent les colonies positives en bleu foncé, tandis que les staphylocoques à coagulase négative sont inhibés ou restent incolores
  • Prêt à l’emploi : le confort de milieux de culture préparés
Les aliments qui nécessitent une manipulation et une préparation longues ou qui sont conservés à des températures légèrement élevées après la préparation sont fréquemment impliqués dans les intoxications alimentaires staphylococciques.
La plupart des espèces de staphylocoques peuvent produire une forme d’entérotoxine, l’agent étiologique de l’entérite staphylococcique. La production de ces entérotoxines est fortement corrélée à la production de coagulase et/ou thermonucléase1, qui sont toutes les deux utilisées comme marqueurs de pathogénicité. Lorsque des staphylocoques à coagulase positive sont présents en petit nombre, comme c’est le cas de nombreux aliments, ils ne présentent qu’un risque d’infection limité. Toutefois, lorsque les CPS dépassent 1 x 105 cellules/g, ils sont considérés comme suffisamment nombreux pour produire une quantité d’entérotoxines capables d’induire une gastro-entérite.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour vous offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont votre laboratoire a besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose Brilliance Staph 24
Format Monoplaque de 90 mm
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1 g
Type d’emballage Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose
Quantité 10/boîte