Learn More
Thermo Scientific™ Agar Columbia CNA avec milieu de culture de sang de mouton
Isolez des organismes à Gram-positif dans des échantillons cliniques grâce à ce milieu sélectif traditionnellement utilisé pour identifier les staphylocoques, les streptocoques et S. pneumoniae.
26.05€
Code produit | Marque | Quantité | Format | Type de milieu | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Format | Type de milieu | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13215339
|
Thermo Scientific™
PB5049A |
10/boîte | Monoplaque de 90 mm | CNA Agar with Sheep Blood | Sheep Blood |
26.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Isolez efficacement les microorganismes à gram-positif dans des échantillons cliniques à l’aide de la gélose Thermo Scientific™ Columbia CNA avec sang de mouton, un milieu microbiologique sélectif qui inclut de la colistine et de l’acide nalidixique pour inhiber les bacilles à gram-négatif. La gélose Columbia CNA est traditionnellement utilisée pour identifier les staphylocoques et les streptocoques. L’ajout de sang de mouton dans le milieu permet une identification distincte de S. pneumoniae grâce à la production d’une alpha-hémolyse claire.
La gélose Columbia CNA avec sang de mouton contient des antibiotiques pour inhiber les espèces S. albus et Micrococcus, ainsi que les bacilles à Gram-positif et à Gram-négatif. Elle supprime la croissance des espèces Proteus, Klebsiella et Pseudomonas tout en permettant le développement sans restriction de S. aureus, des streptocoques hémolytiques et des entérocoques. Ce milieu permet d’identifier et d’isoler plus facilement les cocci à Gram-positif dans un mélange de flores bactériennes contenu dans de nombreux échantillons cliniques et aliments.Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire.
Spécification
Gélose |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 8 semaines