Learn More
Fryka™ Boîte de réfrigération
Boîte de réfrigération fiable, compacte et silencieuse conçue comme un appareil de bureau. La boîte de réfrigération Fryka™ facilite le stockage décentralisé des éléments réfrigérés.
Marque: Fryka™ 050B3585
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Économique
- Écologique
- Fiable
- Compact
- Quiet
- Disponible dans différentes plages de températures et capacités
Spécification
Congélateur de paillasse | |
-50°C à -85°C | |
765 mm | |
540 mm | |
580 mm | |
230V | |
230 V | |
65 kg |
35 L | |
300 x 425 x 280 mm | |
300 mm | |
280 mm | |
425 mm | |
230 V | |
50 Hz |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
20510_Energy_Efficiency_Cold_Storage.pdf
Taille: 1.3 MB
FRY015 FREEZER 35L B3585
Taille: 252.9 kB
Accessoires et services
Accessoires facultatif
-
Fryka™ Racks en acier inoxydable RACK 5 TIROIRS POUR CONGEL. 35LPour cong... Code produit: 11668529
511.00€ / 1 pièce
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fryka™ Boîte de réfrigération > Plage de Plage : −85° à −50°C
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu