Learn More
Fryka™ Boîte de réfrigération
Code produit. p-8011770
Click to view available options
Gamme de températures:
-10°C à -50°C
-50°C à -85°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10630366
Marque: Fryka™ 050B3550
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Boîte de réfrigération fiable, compacte et silencieuse conçue comme un appareil de bureau. La boîte de réfrigération Fryka™ facilite le stockage décentralisé des éléments réfrigérés.
  • Économique
  • Écologique
  • Fiable
  • Compact
  • Quiet
  • Disponible dans différentes plages de températures et capacités
Spécification
Type Congélateur de paillasse
Capacité (métrique) 35 L
Gamme de températures -10°C à -50°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 300 x 425 x 280 mm
Profondeur (métrique) extérieure 765 mm
Profondeur (métrique) intérieure 300 mm
Hauteur (métrique) extérieure 540 mm
Hauteur (métrique) intérieure 280 mm
Largeur (métrique) extérieure 580 mm
Largeur (métrique) intérieure 425 mm
Tension du système de réfrigération 230V
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V
Fréquence 50 Hz
Poids (métrique) 65 kg