Learn More
Multiroir Controlec™ Tiroir modulaire Crystal Multiroir
Parfaitement modulaire et combinable. Le tiroir modulaire en cristal Multiroir Controlectrade; associe une transparence exceptionnelle, une résistance élevée contre les chocs et la possibilité de stérilisation en autoclave.
Marque: Multiroir Controlec™ 1007628
Description
ulliParfaitement modulaire, empilable combinable sur les quatre côtés/liliTiroirs et manchons interchangeables/liliEn polycarbonate hautement transparent pour une visualisation facile/liliSolide et robuste, avec une haute résistance aux chocs et aux UV/liliPeut être stérilisé dans une autoclave pour une utilisation dans des environnements stériles/salle blanche/liliSous poignée intégrée en plastique/liliGrand tiroir simple et manchon d’une capacité de 5 litres/liliManchon de taille identique avec 2 petits tiroirs également disponibles/li/ul
Spécification
5 l | |
Transparent | |
Transparent | |
Rectangle | |
1 | |
355 mm | |
185 mm | |
101 mm |
Conforme aux normes européennes | |
Sous-poignée | |
PC | |
Tiroir et manchon | |
Oui | |
320 mm | |
172 mm | |
92 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Multiroir Controlec™ Tiroir modulaire Crystal Multiroir > Tiroir modulaire Crystal Multiroir : Capacité de 5 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu