Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs résistants au CO2
Bénéficiez d’un fonctionnement fiable 24 heures sur 24 adapté au maintien en vie et au développement des cellules dans votre environnement de travail.
3427.05€ - 3628.05€
Spécification
Orbite 1,9 cm (0,75 in)
Capacité de charge (métrique) 6 kg
Vitesse de rotation 30 à 300 tr/min, ±1 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Comprend Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
15351105
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
88881104
Agitateur résistant au CO2 avec plateforme universelle et kit de pinces à flacons de démarrage Prise EU, UK, CN
3427.05€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15341105
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
88881102
Agitateur, boîtier de commande, fiches Prise EU, UK, CN
3628.05€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
1,9 cm (0,75 in)
30 à 300 tr/min, ±1 tr/min
100/240 V
13 lb
50/60 Hz
29 lb
Agitateur résistant au CO2
0 à 99 h 59 min ou en continu
6 kg
100/240 V, 50/60 Hz
4°C à 60°C
RoHS, WEEE, cCSAus, marquage CE
11,8 x 14,2 x 3,8 in (300 x 360 x 96 mm)
13 kg
LED, vitesse et temps
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Agitateurs résistants au CO2