Learn More
uvex Lunettes-masque de sécurité ultrasoniques
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Couleur de la monture:
Gris, orange
Noir, gris
Description
- Lunettes-masque à conception sportive, également adaptées comme lunettes secondaires
- Les verres peuvent être changés
- Verre en PC, transparent
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Étiquetage : W 166 34 B CE – 2-1.2 W 1 B KN DIN CE
- Protection UV 400 fiable
- Résistance mécanique élevée (B : 120 m/s)
- Anti-buée à l’intérieur, extrêmement résistant aux rayures et résistant aux produits chimiques à l’extérieur (Uvex Supravision Excellence)
- Large champ de vision panoramique
- Aucun problème de pression avec le port à long terme grâce à la combinaison de composants durs et mous
Spécification
Spécification
Type de lentille | HC-AF |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Antirayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Noir, gris |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastique |
Protection UV | UV400 |
Afficher plus |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Lunettes-masque de sécurité ultrasoniques >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu