Learn More
Azpack™ Cuves d’onguent en verre transparent avec bouchons à vis noirs pour urée
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
60 ml
120 ml
250 ml
Taille du bouchon:
38/R3
51 / R3
58/R3
83/R3
Description
- Flacon en verre sodocalcique
- Col extra large
- Comprend un bouchon à vis avec revêtement à face PVDC en pâte de bois
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 120 ml |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 20/boîte |
Couleur de bouchon | Noir |
Matériau de revêtement | Pâte de bois revêtue de PVDC |
Closure Included | Oui |
Bouche | Extra large |
Hauteur (métrique) | 63,5 mm |
Joint de fermeture | PVDC revêtu de pulpe de bois |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 13
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Azpack™ Cuves d’onguent en verre transparent avec bouchons à vis noirs pour urée >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu