Learn More
Azpack™ Flacons à col extra large, en verre, transparents, avec des bouchons à vis en polypropylène
Code produit. 12357168
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
120 ml
250 ml
Taille du bouchon:
38/R3
58/R3
83/R3
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Code produit. 12357168
Marque: Azpack™ 12357168
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Écrivez sur les bouchons blancs avec un marqueur à des fins d’étiquetage. Les flacons à col extra large en verre transparent Azpack™ avec bouchons à vis en polypropylène sont fabriqués en verre sodocalcique.
  • Flacon en verre sodocalcique
  • Col extra large
  • Comprend un bouchon en polypropylène sans revêtement
  • Les bouchons sont parfaits pour une utilisation avec un marqueur
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Transparent
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 20/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Bouche Extra large
Hauteur (métrique) 48 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38/R3
Diamètre (métrique) 41 mm