Learn More
Fisherbrand™ Cuves en verre transparentes à parois droites avec bouchons en PP blanc
GREENER_CHOICE
Code produit. 16104437 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 mL
120 ml
125 mL
240 ml
480 mL
960 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Quantité:
12
24
48
144
384
Conditionnement:
12 pièces
144 pièces
24 pièces
384 pièces
48 pièces
Code produit. 16104437
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La conception transparente à col large en verre sodocalcique USP type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu. Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
La conception transparente à col large en verre sodocalcique USP type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu. Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Les parois droites permettent l’élimination complète du contenuDisponibles dans une grande variété de tailles, de 1 à 32 oz.
Spécification
Capacité (métrique) 240 ml
Capacité (impériale) 8 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 67 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 53 mm
À utiliser avec (application) Échantillonnage des sols et applications environnementales
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 92 mm
Matériau Verre
Quantité 12
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 70-400
Clarity Transparent
Certifications/Conformité La conception transparente à col large en verre sodocalcique USP de type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 89 mm
Type de produit Bocal droit
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 70-400 mm
Diamètre (métrique) 73 mm
Type de bouchon Bouchon