Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre à col large standard transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1 920 ml
3 810 ml
3 840 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 120 ml |
Capacité (impériale) | 4 oz. |
Couleur | Transparents |
Diamètre (métrique) externe du col | 45 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 35 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 89 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 24 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 48-400 |