Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués carrés français transparents
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Joint de fermeture:
Caoutchouc
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 950 ml |
Capacité (impériale) | 32 oz. |
Couleur | Transparents |
Diamètre (métrique) externe du col | 54 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 40 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 205 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 12 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 58-400 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués carrés français transparents >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu