Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués carrés français transparents
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Joint de fermeture:
Caoutchouc
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Conditionnement:
12 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 950 ml |
| Capacité (impériale) | 32 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe du col | 54 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 40 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 205 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Quantité | 12 |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 58-400 |
| Afficher plus |