Learn More
Fisherbrand™ Flacons gradués carrés en verre transparent français, sans bouchon inclus
GREENER_CHOICE
Code produit. 16124497 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
950 ml
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 16124497
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon carré français transparent USP de type III avec graduations et toute une gamme de bouchons
Spécification
Capacité (métrique) 950 ml
Capacité (impériale) 32 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 54 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 44 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 205 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Couleur de bouchon S/O
Finition de col 58-400
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 202 mm
Type de produit Flacon gradué carré français
Taille du bouchon 58-400 mm
Diamètre (métrique) 83 mm