Learn More
Micronova™ Raclette pour salles blanches NovaSqueegee™
Raclette en acier inox avec une lame en caoutchouc remplaçable, conçue pour nettoyer les fenêtres, les écrans, les sols et les murs dans les salles blanches. L’utilisation optionnelle avec les poignées universelles SSU permet une portée étendue.
Marque: Micronova™ NS-22
Description
Le NovaSqueegee™ pour salles blanches Micronova est un outil en acier inox qui est fourni de série avec une lame en caoutchouc remplaçable et est doté d’un accessoire de poignée à déconnexion rapide pour une utilisation optionnelle avec des poignées SSU.
- Raclette en acier inox avec lame en caoutchouc
- Conçue pour nettoyer les fenêtres, les écrans, les sols et les murs dans les salles blanches
- Fabriquée en acier inox 304 électropoli
- Lames de rechange en caoutchouc disponibles
- Tailles disponibles : 12, 18 et 22 pouces (30, 45 et 55 cm)
- Accessoire de poignée à déconnexion rapide
- À utiliser optionnellement avec des poignées universelles SSU
- L’intégralité du système est autoclavable
Spécification
Lame de raclette | |
22 in. | |
Polyvinyl Acetate | |
1.9 cm |
NovaSqueegee | |
56 cm | |
0.75 in. |