Learn More
R&D Systems™ Substrate Reagent Pack
New! 16 Vials TMB ELISA Substrate
Marque:  R&D Systems™ DY999B
Code produit. 18774334
  • 329.00€ / 16 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1 Pk.
ELISA
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Nom du produit
R&D Systems™ Substrate Reagent Pack > 1 boîte