Learn More
Micronova™ Raclette pour salles blanches NovaSqueegee™
Code produit. p-3142945 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Type de produit:
Lame de raclette
Raclette
Matériau:
Acier inoxydable (304) électropoli
Acétate de polyvinyle
Caoutchouc
Longueur (impériale):
12 po
18 po
22 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17813668
Marque: Micronova™ QDNS12
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Raclette en acier inox avec une lame en caoutchouc remplaçable, conçue pour nettoyer les fenêtres, les écrans, les sols et les murs dans les salles blanches. L’utilisation optionnelle avec les poignées universelles SSU permet une portée étendue.
Le NovaSqueegee™ pour salles blanches Micronova est un outil en acier inox qui est fourni de série avec une lame en caoutchouc remplaçable et est doté d’un accessoire de poignée à déconnexion rapide pour une utilisation optionnelle avec des poignées SSU.
  • Raclette en acier inox avec lame en caoutchouc
  • Conçue pour nettoyer les fenêtres, les écrans, les sols et les murs dans les salles blanches
  • Fabriquée en acier inox 304 électropoli
  • Lames de rechange en caoutchouc disponibles
  • Tailles disponibles : 12, 18 et 22 pouces (30, 45 et 55 cm)
  • Accessoire de poignée à déconnexion rapide
  • À utiliser optionnellement avec des poignées universelles SSU
  • L’intégralité du système est autoclavable
Spécification
Type de produit Raclette
Color-coded No
Handle Type Quick Disconnect
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gray
Jetable Reusable
À utiliser avec (application) For Cleaning Walls, Windows and Screens
À utiliser avec (équipement) NovaSqueegee
Longueur (impériale) 12 po
Longueur (métrique) 30.5 cm
Matériau Acier inoxydable (304) électropoli
Quantité 1 Ea.
Largeur (impériale) 1.5 in.
Largeur (métrique) 3.8 cm