Learn More
Micronova™ Raclette pour salles blanches NovaSqueegee™
Raclette en acier inox avec une lame en caoutchouc remplaçable, conçue pour nettoyer les fenêtres, les écrans, les sols et les murs dans les salles blanches. L’utilisation optionnelle avec les poignées universelles SSU permet une portée étendue.
Marque:  Micronova™ QDNS-22
114.95 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12663506
  • 121.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le NovaSqueegee™ pour salles blanches Micronova est un outil en acier inox qui est fourni de série avec une lame en caoutchouc remplaçable et est doté d’un accessoire de poignée à déconnexion rapide pour une utilisation optionnelle avec des poignées SSU.
  • Raclette en acier inox avec lame en caoutchouc
  • Conçue pour nettoyer les fenêtres, les écrans, les sols et les murs dans les salles blanches
  • Fabriquée en acier inox 304 électropoli
  • Lames de rechange en caoutchouc disponibles
  • Tailles disponibles : 12, 18 et 22 pouces (30, 45 et 55 cm)
  • Accessoire de poignée à déconnexion rapide
  • À utiliser optionnellement avec des poignées universelles SSU
  • L’intégralité du système est autoclavable
Spécification
Spécification
Raclette
Non
NovaSqueegee
56 cm
1 de chaque
3,8 cm
Non stériles
Pour le nettoyage des murs, fenêtres et écrans
22 po
Acier inoxydable (304) électropoli
1,5 po
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot046926-000 Type de certificatCertificat de conformité Date16/12/2024 Catalog NumberQDNS-22
Numéro de lot047091-000 Type de certificatCertificat de conformité Date12/12/2024 Catalog NumberQDNS-22
Numéro de lot046713-000 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Catalog NumberQDNS-22
Numéro de lot045618-000 Type de certificatCertificat de conformité Date15/10/2024 Catalog NumberQDNS-22
Numéro de lot044704-000 Type de certificatCertificat de conformité Date09/08/2024 Catalog NumberQDNS-22
Nom du produit
Micronova™ Raclette pour salles blanches NovaSqueegee™ > NovaSqueegee, accessoire pour poignée à déconnexion rapide en acier inox, 22 po.